Läs mer
2,4-diklor-5-sulfamoylbenzoesyra, Mikromol™
Produktkod. 30458401
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458401 4 x 25 mg
17912226 25 mg
17972876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458401 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0014.0300254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,4-diklor-5-sulfamoylbenzoesyra, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 Cl2 N O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Furosemide Imp. B (EP), 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 2,4-diklor-5-sulfamoylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 270.09
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 268,9316 g/mol