missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde |
| CAS | 92972-48-0 |
| Molekylformel | C4HCl2NOS |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Dichlorothiazole-5-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C4HCl2NOS/c5-3-2(1-8)9-4(6)7-3/h1H |
| LEDER | Clc1nc(Cl)c(C=O)s1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.03 |
| Formel vikt | 180.9156 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?