Läs mer
2,4-Dichloro-5-thiazolemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-5-thiazolemethanol |
| CAS | 170232-69-6 |
| Molekylformel | C4H3Cl2NOS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2,4-Dichlorothiazol-5-Yl)Methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2NOS/c5-3-2(1-8)9-4(6)7-3/h8H,1H2 |
| LEDER | OCc1sc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC-namn | (2,4-dichloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.03 |
| Formel vikt | 182.9312 |