Läs mer
2,4-diklor-5-(trifluormetyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15487905
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487905 250 mg 250mg
15434467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31822.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3932-97-6
Molekylformel C5HCl2F3N2
Molekylvikt (g/mol) 216.97
MDL-nummer MFCD03426408
InChI-nyckel IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine, 5-trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem5304, acmc-1cn5t, c5hcl12f3n2, 2,4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidin, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 2.4-dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 2782774
IUPAC-namn 2,4-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
LEDER FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Kokpunkt 49°C (32 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Formel vikt 216.98
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.