Läs mer
2,4-diklor-5-trifluormetylpyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine |
| CAS | 3932-97-6 |
| Molekylformel | C5HCl2F3N2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,6-Dichloro-5-trifluoromethylpyrimidine, 5-Trifluoromethyl-2,4-dichloropyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5HCl2F3N2/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(7)12-3/h1H |
| LEDER | ClC1=NC(Cl)=C(C(F)(F)F)C=N1 |
| IUPAC-namn | 2,4-diklor-5-(trifluormetyl)pyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.98 |
| Formel vikt | 215.95 |