Läs mer
2,4-diklor-6,7-dimetoxyquinazolin, TRC
Produktkod. 30373580
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373580 1 g
30386941 5 g
30388305 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30373580 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4342301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27631-29-4
Molekylformel C10 H8 Cl2 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 259.09
Synonym 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Mesilate Imp. E (EP)
IUPAC-namn 2,4-dikloro-6,7-dioxikonizolin
LEDER COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Formel vikt 257.9963