Läs mer
2,4-Dichloro-6-methyl-5-nitropyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-6-methyl-5-nitropyrimidine |
| CAS | 13162-26-0 |
| Molekylformel | C5 H3 Cl2 N3 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c1-2-3(10(11)12)4(6)9-5(7)8-2/h1H3 |
| LEDER | Cc1nc(Cl)nc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-6-methyl-5-nitropyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 208 |
| Formel vikt | 206.9602 |