Läs mer
2,4-diklor-6-metylbensylamin, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11322897
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322897 1 g 1g
11342897 250 mg 250mg
11332897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16108.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150517-76-3
Molekylformel C8H9Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 190.07
MDL-nummer MFCD00052913
InChI-nyckel QISTWSMZJRTDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-methylbenzylamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methylamine, benzenemethanamine,2,4-dichloro-6-methyl, benzenemethanamine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,4-dichloro-6-methylbenzyl amine hydrochloride, 4,6-dichloro-2-methylbenzylamine, acmc-1c3je, 2-aminomethyl-3,5-dichlorotoluene, 1-2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine
PubChem CID 2800971
LEDER CC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 8615227
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn (2,4-diklor-6-metylfenyl)metanamin
Formel vikt 190.07
Procent renhet ≥98%