Läs mer
2,4-diklor-6-metylfenol, 98 %
Produktkod. 15471459
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471459 5 g 5g
15481459 250 mg 250mg
15461459 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64312.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1570-65-6 | C7H6Cl2O | 177,024 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1570-65-6
Molekylformel C7H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 177.024
MDL-nummer MFCD00019988
InChI-nyckel WJQZZLQMLJPKQH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15292
IUPAC-namn 2,4-diklor-6-metylfenol
LEDER CC1=CC(=CC(=C1O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-6-methylphenol
Smältpunkt 52 °C till 56 °C
Färg Brun
Kokpunkt 225 °C (litteratur)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1864865
Synonym 4,6-dichloro-o-cresol, 4,6-dichloro-2-methylphenol, phenol, 2,4-dichloro-6-methyl, o-cresol, 4,6-dichloro, 4,6-dichlorocresol, phenol,2,4-dichloro-6-methyl, dichlorocresol, o-cresol,6-dichloro, 4,6-dichlor-o-kresol, acmc-1c0mk
Formel vikt 177.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichloro-6-methylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,6-Dichloro-o-cresol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.