Läs mer
2,4-Dichloro-6-methylpyridine, 97+%
Produktkod. 15411359
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411359 5 g 5g
15421359 250 mg 250mg
15401359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64248.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 42779-56-6 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär
som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42779-56-6
Molekylformel C6H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 162.013
MDL-nummer MFCD08669834
InChI-nyckel WUGTXQVNSRFDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-picoline, 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine, pubchem5465, d0ri6l, 2-methyl-4,6-dichloropyridine, pyridine,2,4-dichloro-6-methyl
PubChem CID 11959083
IUPAC-namn 2,4-diklor-6-metylpyridin
LEDER CC1=NC(=CC(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Kokpunkt 205°C to 206°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 111084
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 162.01
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.