Läs mer
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine, 98%
Produktkod. 11474163
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474163 5 g 5g
11484163 25 g 25g
11494163 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474163 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10363.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5424-21-5 | C5H4Cl2N2 | 163.001 g/mol
2,4-diklor-6-metylpyrimidin används i syntesen av (2-klor-6-metyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-bensotiazol-6-yl)-amin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4-diklor-6-metylpyrimidin används vid syntes av
(2-klor-6-metyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-bensotiazol-6-yl)-amin.
Löslighet
Löslig i kloroform, eter, etylacetat och toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5424-21-5
Molekylformel C5H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 163.001
MDL-nummer MFCD00006064
InChI-nyckel BTLKROSJMNFSQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,6-dichloro-4-methylpyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl pyrimidine, 6-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichlor-6-methylpyrimidin, pubchem6911, acmc-1b11m, ksc495i8r, 2,4-dichloro6-methylpyrimidine
PubChem CID 79471
IUPAC-namn 2,4-diklor-6-metylpyrimidin
LEDER CC1=CC(=NC(=N1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Smältpunkt 44°C to 47°C
Kokpunkt 219°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 114295
Formel vikt 163.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.