Läs mer
2,4-diklor-6-metylpyrimidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine |
| CAS | 5424-21-5 |
| Molekylformel | C5 H4 Cl2 N2 |
| Kvantitet | 20 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(Cl)nc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 2,4-diklor-6-metylpyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 163 |
| Formel vikt | 161.9752 |