missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dichloro-6-nitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-6-nitroaniline |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2 |
| Formel vikt | 205.965 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?