Läs mer
2,4-Dichloro-6-nitrophenol, 98+%
Produktkod. 15421779
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421779 25 g 25g
15431779 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64524.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 609-89-2 | C6H3Cl2NO3 | 207.994 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-89-2
Molekylformel C6H3Cl2NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.994
MDL-nummer MFCD00007101
InChI-nyckel LYPMXMBQPXPNIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-nitrophenol, phenol, 2,4-dichloro-6-nitro, 2,4-dichlor-6-nitrofenol, 4,6-dichloro-2-nitrophenol, 2,4-dichlor-6-nitrofenol czech, pubchem22918, acmc-1aunw, wln: wnr bq cg eg, 2-nitro-4,6-dichlorophenol
PubChem CID 11871
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-6-nitrophenol
Smältpunkt 118°C to 120°C
Färg Gult
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2050081
Formel vikt 207.99
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.