Läs mer
2,4-Dichloro-6-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-6-nitrophenol |
| CAS | 609-89-2 |
| Molekylformel | C6H3Cl2NO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H |
| LEDER | Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-6-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 208 |
| Formel vikt | 206.949 |