Läs mer
2,4-Dichloro-7-methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-7-methylquinoline |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N/c1-6-2-3-7-8(11)5-10(12)13-9(7)4-6/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 210.9956 |