Läs mer
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 4-Dichloro-7H-pyrrolo[2, 3-d]pyrimidine |
| Smältpunkt | 250°C to 252°C |
| Analysprocentintervall | 94% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 188.02 |
| Procent renhet | 95% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 95%
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .