Läs mer
2,4-Dichloro Baquiloprim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro Baquiloprim |
| CAS | 1608116-38-6 |
| Molekylformel | C17H16Cl2N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-[(2,4-Dichloro-5-pyrimidinyl)methyl]-N,N,7-trimethyl-8-quinolinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Cl2N4/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(Cl)nc2Cl)c3cccnc13 |
| IUPAC-namn | 5-[(2,4-dichloropyrimidin-5-yl)methyl]-N,N,7-trimethylquinolin-8-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.24 |
| Formel vikt | 346.0752 |