missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dichloro-beta-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]benzeneethanamine, TRC

Produktkod. 30133128
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133128 250 mg
30006281 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD434120250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 67358-54-7
Molekylformel C15 H13 Cl4 N O
Molekylvikt (g/mol) 365.08
Synonym 2,4-Dichloro-β-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]benzeneethanamine
IUPAC-namn 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethanamine
LEDER ClC1=CC=C(C(Cl)=C1)COC(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-beta-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]benzeneethanamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl4NO/c16-10-2-1-9(13(18)5-10)8-21-15(7-20)12-4-3-11(17)6-14(12)19/h1-6,15H,7-8,20H2
Formel vikt 362.9751
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.