Läs mer
2,4-diklor-L-fenylalanin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11416480
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416480 1 g 1g
15473717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416480 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27579.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111119-36-9
Molekylformel C9H9Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 234.08
MDL-nummer MFCD01860882
InChI-nyckel GWHQTNKPTXDNRM-QMMMGPOBSA-N
Synonym 2,4-dichloro-l-phenylalanine, l-2,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, h-phe 2,4-dicl-oh, l-2,4-dichlorophe, l-phenylalanine, 2,4-dichloro, h-phe 2,4-cl2-oh, 2,4-dichloro-phenylalanine, s-2-amino-3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2761497
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(2,4-diklorfenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 234.09
Procent renhet 98%