Läs mer
2,4-diklor-N-hydroxibensenkarboximidoylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10651503
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10651503 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10466292 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10651503 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06594EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 29203-60-9
Molekylformel C7H4Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 224.465
MDL-nummer MFCD00192643
InChI-nyckel GXBVZCSCOBTMHS-XFFZJAGNSA-N
Synonym 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarbonimidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzimidoyl chloride, 2,4-dichlorophenyl chloro hydroxyimino methane, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride, z-2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-1-carbonimidoyl chloride
PubChem CID 9583124
IUPAC-namn (lZ)-2,4-diklor-N-hydroxibensenkarboximidoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=NO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3CCl=NOH
Kvantitet 10 g
Formel vikt 224.47
Procent renhet 97%