Läs mer
2',4'-dikloracetofenon, 97 %
Produktkod. 10607061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10607061 25 g Glasflaska 25g
10207370 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10607061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302430250
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2234-16-4 | C8H6Cl2O | 189,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2234-16-4
Molekylformel C8H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 189.04
MDL-nummer MFCD00000581
InChI-nyckel XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
PubChem CID 16693
IUPAC-namn 1-(2,4-diklorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2', 4'-Dichloroacetophenone
Namnnotering 98.5%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29,0 °C till 34,0 °C
Färg Brun-gul till färglös
Densitet 1.3200g/mL, 1.32
Kokpunkt 242,0 °C
Flampunkt 131 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3COCH3
Brytningsindex 1.5635
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, II, 219
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: ca 200 mg/l i vatten
Formel vikt 189.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.