Läs mer
2,4-Dichloroaniline, 99%
Produktkod. 11408783
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408783 100 g 100g
11474090 250 g 250g
11418783 500 g 500g
11428783 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11408783 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10518.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 554-00-7 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-00-7
Molekylformel C6H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 162.013
MDL-nummer MFCD00007661
InChI-nyckel KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzenamine, benzenamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloranilin, o,p-dichloroaniline, aniline, 2,4-dichloro, 2,4-dca, 2,4-dichlorophenylamine, 2,4-dichloro-phenylamine, unii-19ae42m6ws, 2,4-dichloranilin german
PubChem CID 11123
ChEBI CHEBI:46635
IUPAC-namn 2,4-dikloranilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichloroaniline
Smältpunkt 59°C to 63°C
Densitet 1.567
Kokpunkt 242°C
Flampunkt 149°C (300°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3442
Beilstein 386422
Formel vikt 162.02
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichloroaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichloroaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.