Läs mer
2,4-diklorbensaldehydoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10579782
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10579782 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10579782 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04865DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichlorobenzaldehyde oxime
CAS 56843-28-8
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H5Cl2NO
Linjär formel Cl2C6H3CH=NOH
MDL-nummer MFCD00173694
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,4-dichlorobenzaldoxime, benzaldoxime,4-dichloro, wln: qnu1r bg dg, 2,4-dichorobenzaldehyde oxime, benzaldehyde,4-dichloro-, oxime, 2,4-dichlorophenyl hydroxyimino methane, e-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine
InChI-nyckel ONJQBRVMFRQQIG-ONNFQVAWSA-N
LEDER O\N=C\C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC-namn (E)-N-[(2,4-diklorfenyl)metyliden]hydroxylamin
Molekylvikt (g/mol) 190.02
PubChem CID 6434542
Formel vikt 190.03
Procent renhet 97%