Läs mer
2,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 874-42-0 |
| Smältpunkt | 68°C to 71°C |
| Kokpunkt | 233°C/1013 hPa |
| Molekylformel | 2,4-(Cl)2C6H3CHO |
| MDL-nummer | MFCD00003305 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,4-Dichlorobenzaldehyde, 2,4-Dichlorobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.01 |
| Kvalitet | Research |