Läs mer
2,4-diklorobenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30386273
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30386273 10 g
1 options
Produktkod. 30386273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43184510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzaldehyde
CAS 874-42-0
Molekylformel C7H4Cl2O
Kvantitet 10 g
Synonym 2,4-Dichlorobenzaldehyde, 2,4-Dichlorophenylcarboxaldehyde, NSC 8762, o,p-Dichlorobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
LEDER Clc1ccc(C=O)c(Cl)c1
IUPAC-namn 2,4-diklorobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 175.01
Formel vikt 173.9639