Läs mer
2,4-diklorobenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 874-42-0 |
| Molekylformel | C7H4Cl2O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,4-Dichlorobenzaldehyde, 2,4-Dichlorophenylcarboxaldehyde, NSC 8762, o,p-Dichlorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccc(C=O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-diklorobenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.01 |
| Formel vikt | 173.9639 |