Läs mer
2,4-diklorobenzosyra, 98 %
Beskrivning
2,4-diklorbensoesyra används som reagens under syntesen av pyrimido[2a,1a:2,3]tiazolo[4,5-b]kinoxalinderivat. Det används också som startreagens under syntesen av 1-(substituerad)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-sekundär amino)-kinolin-3-karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
-diklorbensoesyra används som reagens under syntesen av pyrimido[2′ ,1′ :2,3]tiazolo[4,5-b]kinoxalinderivat. Det används också som startreagens under syntesen av 1-(substituerad)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-sekundär amino)-kinolin-3-karboxylsyror.
Löslighet Löslig i etanol (100 mg
/ml), vatten (0,48 mg/ml), alkohol, eter och aceton.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorobenzoic acid |
| Smältpunkt | 159 °C till 164 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 1868192 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol (100 mg/ml), vatten (0,48 mg/ml), alkohol, eter och aceton. |
| Formel vikt | 191.01 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- 2,4-Dichlorobenzoic acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichlorobenzoicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.