Läs mer
2,4-diklorobenzosyra, Mikromol™
Produktkod. 17961636
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17961636 100 mg
1 options
Produktkod. 17961636 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0014.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,4-diklorobenzosyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-84-0
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dichlorobenzoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H4 Cl2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,4-Dichlorobenzoic Acid, Furosemide Imp. E (EP), 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity E, Furosemide Impurity E, NSC 578, Furosemide EP Impurity E
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
LEDER O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)O
IUPAC-namn 2,4-diklorobenzosyra
Molekylvikt (g/mol) 191.01
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 189,9588 g/mol