Läs mer
2,4-diklorobenzosyra, TRC
Produktkod. 30138767
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138767 50 g
30133127 10 g
17973095 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43195550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-84-0
Molekylformel C7 H4 Cl2 O2
Molekylvikt (g/mol) 191.01
Synonym 2,4-Dichlorobenzoic acid, NSC 578
IUPAC-namn 2,4-diklorobenzosyra
LEDER OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzoic acid
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Formel vikt 189.9588