missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dichlorobenzoic Acid, TRC

Produktkod. 17973095
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973095 1 g
30138767 50 g
30133127 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17973095 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4319551G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 50-84-0
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzoic acid
Formel vikt 189.9588
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
IUPAC-namn 2,4-dichlorobenzoic acid
Molekylformel C7 H4 Cl2 O2
Molekylvikt (g/mol) 191.01
LEDER OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Synonym 2,4-Dichlorobenzoic acid, NSC 578

Specifikationer

Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.