missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dichlorobenzoic-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 1398065-99-0 |
| Molekylformel | C7 D3 H Cl2 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2,4-Dichlorobenzoic acid-d3, 2,4-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 2,4-Dichlorobenzoic-3,5,6-d3 acid, 2,4-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c(Cl)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-3,5,6-trideuteriobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.03 |
| Formel vikt | 192.9777 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?