Läs mer
2,4-Dichlorobenzonitrile, 98%
Produktkod. 11479352
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479352 5 g 5g
11489352 25 g 25g
11499352 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479352 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10113.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6574-98-7 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
Används som mellanprodukt för syntes av jordbrukskemikalier, läkemedel och kemiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som mellanprodukt för
syntes av jordbrukskemikalier, läkemedel och kemiska mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6574-98-7
Molekylformel C7H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 172.008
MDL-nummer MFCD00016373
InChI-nyckel GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f
PubChem CID 81050
IUPAC-namn 2,4-diklorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzonitrile
Smältpunkt 57°C to 61°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 637738
Löslighetsinformation Soluble in Methanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 172.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.