Läs mer
2,4-Dichlorobenzonitrile, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15874681
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874681 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15874681 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8400370100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6574-98-7
Smältpunkt 59°C to 62°C
MDL-nummer MFCD00016373
Kvantitet 100 g
Synonym 2,4-Dichlorobenzonitrile, 2,4-Dichlorobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 172.01