Läs mer
2,4-Dichlorobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorobenzophenone |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| Formel vikt | 249.9952 |