Läs mer
2,4-diklorobenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 10275100 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275100 5 mL Glasflaska 5ml
10103680 100 mL Glasflaska 100ml
10756201 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10275100 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150220050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 89-75-8 | C7H3Cl3O | 209,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-75-8
Molekylformel C7H3Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 209.45
MDL-nummer MFCD00000661
InChI-nyckel CEOCVKWBUWKBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 2,4-dichloro, ccris 8616, acmc-1cuf7, dsstox_cid_31176, dsstox_gsid_52603, 2,4-dichloro benzoylchloride, 2.4-dichlorobenzoyl chloride, ksc450c2p
PubChem CID 66645
IUPAC-namn 2,4-diklorbensoylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dichlorobenzoyl chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 21°C
Färg Färglös
Densitet 1.4900g/mL, 1.49
Kokpunkt 150°C (34.0 mmHg)
Flampunkt 137°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3COCl
Brytningsindex 1.5915 to 1.5937
Kvantitet 5 mL
Beilstein 09, 342
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane
Formel vikt 209.46
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.