Läs mer
2,4-diklorobenzoylklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 89-75-8 |
| Molekylformel | C7H3Cl3O |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | o,p-Dichlorobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H |
| LEDER | ClC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=O |
| IUPAC-namn | 2,4-diklorobenzoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.46 |
| Formel vikt | 207.92 |