missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide, Mikromol™
Beskrivning
2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| CAS | 35022-43-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H3 Cl2 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 2,4-dichloro-α-oxo-, 2,4-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,4-Dichlorophenylglyoxylonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3H |
| LEDER | Clc1ccc(C(=O)C#N)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dichlorobenzoyl cyanide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?