Läs mer
2,4-Dichlorobenzyl alcohol, 99%
Produktkod. 11440963
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11440963
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13338.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1777-82-8 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
2,4-Diklorbensylalkohol är ett antiseptiskt medel som finns i kommersiellt tillgängliga halstabletter. Används också avaktivera Respiratory syncytial virus och SARS-Cov.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,4-Diklorbensylalkohol är ett antiseptiskt medel som finns i kommersiellt tillgängliga halstabletter. Används också avaktivera Respiratory syncytial virus och SARS-Cov.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1777-82-8
Molekylformel C7H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 177.024
MDL-nummer MFCD00004606
InChI-nyckel DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl alcohol, 2,4-dichlorophenyl methanol, dybenal, 2,4-dichlorobenzenemethanol, rapidosept, myacide sp, benzenemethanol, 2,4-dichloro, benzyl alcohol, 2,4-dichloro, unii-1nkx3648j9, 2,4-dichlorobenzylalcohol
PubChem CID 15684
ChEBI CHEBI:48220
IUPAC-namn (2,4-diklorfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Smältpunkt 57°C to 61°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1448652
Merck Index 14,3060
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and chloroform.
Formel vikt 177.03
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.