Läs mer
2,4-diklorbensylalkohol, LoGiCal
Produktkod. 30460463
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460463 10 mg
1 options
Produktkod. 30460463 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0739.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Analyt- eller komponentnamn 2,4-dichlorobenzyl alcohol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 Cl2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER OCc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn (2,4-diklorfenyl)metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 177.03
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 175,9796 g/mol