Läs mer
2,4-diklorbensylalkohol, Mikromol™
Beskrivning
2,4-diklorbensylalkohol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-dichlorobenzyl alcohol |
| CAS | 1777-82-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-dichlorobenzyl alcohol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H6 Cl2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2 |
| LEDER | OCc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | (2,4-diklorfenyl)metanol |
| Visa mer |