Läs mer
2,4-diklorbensylklorid, 98 %
Produktkod. 11444090
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444090 500 g 500g
11440293 50 g 50g
11430293 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444090 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11435.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 94-99-5 | C7H5Cl3 | 195,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-99-5
Molekylformel C7H5Cl3
Molekylvikt (g/mol) 195.47
MDL-nummer MFCD00000895
InChI-nyckel IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
PubChem CID 7212
IUPAC-namn 2,4-diklor-l-(klormetyl)bensen
LEDER ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzyl chloride
Smältpunkt -3 °C
Densitet 1.408
Kokpunkt 248 °C
Flampunkt 190 °C (374 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.576
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 387220
Formel vikt 195.48
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.