Läs mer
2,4-diklorbensylklorid, TRC
Produktkod. 30383530
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383530 10 g
30374099 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30383530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43232010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-99-5
Molekylformel C7 H5 Cl3
Molekylvikt (g/mol) 195.47
Synonym Benzene, 2,4-dichloro-1-(chloromethyl)-, Toluene, α,2,4-trichloro- (7CI,8CI), 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene, 1-Chloromethyl-2,4-dichlorobenzene, 2,4,α-Trichlorotoluene, 2,4-Dichlorobenzyl chloride, NSC 406892, α,2,4-Trichlorotoluene, alpha,2,4-Trichlorotoluene
IUPAC-namn 2,4-diklor-1-(klorometyl)bensen
LEDER ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,2,4-Trichlorotoluene
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Formel vikt 193.9457