Läs mer
2,4-Dichlorobenzyl EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
2,4-Dichlorobenzyl EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,5-dichlorophenyl)methanol |
| CAS | 34145-05-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2,5-dichlorophenyl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H6 Cl2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2,5-Dichlorophenyl)methanol, 2,5-Dichlorobenzenemethanol, 2,5-Dichlorobenzyl alcohol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol Imp. A (EP), Dichlorobenzyl Alcohol Imp. A (EP), 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2 |
| LEDER | OCc1cc(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC-namn | (2,5-dichlorophenyl)methanol |
| Visa mer |