Läs mer
2,4-diklorbensylmercaptan, 98+%
Produktkod. 11471587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471587 25 g 25g
11461587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24999.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 59293-67-3 | C7H6Cl2S | 193,085 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59293-67-3
Molekylformel C7H6Cl2S
Molekylvikt (g/mol) 193.085
MDL-nummer MFCD00039650
InChI-nyckel ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol
PubChem CID 95756
IUPAC-namn (2,4-diklorfenyl)metantiol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Densitet 1.36
Kokpunkt 150°C to 151°C (12 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.6045
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 509602
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 193.1
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.