Läs mer
2,4-Dichlorobenzylamine, 98%
Produktkod. 11494634
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494634 5 g 5g
11434090 1 g 1g
11404644 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494634 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13207.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-00-1 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-00-1
Molekylformel C7H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 176.04
MDL-nummer MFCD00008109
InChI-nyckel SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzylamine, 2,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dichloro, benzylamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzyl amine, 1-2,4-dichlorophenyl methanamine, 2,4-dichloro-benzylamine, 2,4-dichlorophenyl methylamine, o,p-dichlorobenzylamine, acmc-209rur
PubChem CID 1485
IUPAC-namn (2,4-diklorfenyl)metanamin
LEDER NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzylamine
Densitet 1.32
Kokpunkt 258°C to 260°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.578
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 775667
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 176.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.