Läs mer
2,4-Dichlorobenzylideneaceton, 97 %
Produktkod. 11490828
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490828 1 g 1g
11400838 5 g 5g
11410838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25270.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 61888-78-6 | C10H8Cl2O | 215,073 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61888-78-6
Molekylformel C10H8Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 215.073
MDL-nummer MFCD00052852
InChI-nyckel SAEQHTBHPNKKRX-NSCUHMNNSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzylideneacetone, 4-2,4-dichlorophenyl-3-buten-2-one, e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-2,4-dichloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-2,4-dichlorophenyl-3-butene-2-one
PubChem CID 5849647
IUPAC-namn (E)-4-(2,4-diklorfenyl)but-3-en-2-on
LEDER CC(=O)C=CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzylideneacetone
Smältpunkt 83 °C till 85 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.