Läs mer
2,4-diklorbensylmagnesiumklorid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450836
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450836 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15450836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54159.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 129752-86-9 | C7H5Cl3Mg | 219.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorobenzylmagnesium chloride
CAS 129752-86-9
Molekylformel C7H5Cl3Mg
MDL-nummer MFCD01319913
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride, 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, chloro 2,4-dichlorophenyl methyl magnesium, mjnffjchkwqlcn-uhfffaoysa-m, 2,4-dichlorobenzyl magnesium chloride, 2,4-dichlorobenzyl-magnesium chloride, magnesium,2,4-dichloro-1-methanidylbenzene,chloride, 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
InChI-nyckel MJNFFJCHKWQLCN-UHFFFAOYSA-M
LEDER Cl[Mg]CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn magnesium;2,4-diklor-l-metanidylbensen;klorid
Molekylvikt (g/mol) 219.77
PubChem CID 13120922
Formel vikt 219.78
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.