Läs mer
2,4-diklorbrombensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-dichlorobromobenzene |
| CAS | 1193-72-2 |
| Molekylformel | C6H3BrCl2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H |
| LEDER | Clc1ccc(Br)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,4-diklorbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.9 |
| Formel vikt | 223.8795 |