missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane-d8, TRC

Produktkod. 30240683
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240683 10 mg
30240671 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240683 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43420710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 221899-88-3
Molekylformel C14 2H8 H Cl5
Molekylvikt (g/mol) 362.54
Synonym 2,4'-DDT D8 (1,1,1-Trichloro-2-(p-chlorophenyl)-2-(o-chlorophenyl)ethane D8 (ring D8)), Benzene-1,2,3,4-d4, 5-chloro-6-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)ethyl]- (9CI)
IUPAC-namn 1-chloro-2,3,4,5-tetradeuterio-6-[2,2,2-trichloro-1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethyl]benzene
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])C(Cl)(Cl)Cl)c(Cl)c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4'-DDT D8
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formel vikt 359.9649
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.